4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4-Aminophenyl)butyric acid
OR43526-1G OR43526-5G
APOSOR43526-1GEA 63.8 EUR
APOSOR43526-1G APOSOR43526-5G
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,2200 g/mol
Pto. de fusión: 121…133 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075052
Núm. CAS: 15118-60-2