(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (7-Bromobenzo[b]thiophen-2-yl)methanol, 7-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
OR43532-100MG OR43532-1G OR43532-250MG
APOSOR43532-100MGEA 30.6 EUR
APOSOR43532-100MG APOSOR43532-1G APOSOR43532-250MG
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formula: C₉H₇BrOS
MW: 243,13 g/mol
Pto. de fusión: 77…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032282
Núm. CAS: 1171926-64-9