5-Bromo-2-chloroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43543-1G OR43543-250MG
APOSOR43543-1GEA 447 EUR
APOSOR43543-1G APOSOR43543-250MG
5-Bromo-2-chloroquinoline
5-Bromo-2-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Pto. de fusión: 71…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437594
Núm. CAS: 99455-13-7