6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43545-1G OR43545-5G OR43545-10G
APOSOR43545-1GEA 21.9 EUR
APOSOR43545-1G APOSOR43545-5G APOSOR43545-10G
6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
MW: 242.50 g/mol
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00511001
Núm. CAS: 65340-70-7