4-Toluenotiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Metilbencenotiol, 4-Metiltiofenol, p-Toluenotiol
OR43548-100G OR43548-500G
APOSOR43548-100GEA 105 EUR
APOSOR43548-100G APOSOR43548-500G
4-Toluenotiol
4-Toluenotiol
Formula: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Pto. Ebullición: 195 °C
Pto. de fusión: 40…44 °C
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004851
Núm. CAS: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III