4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43549-1G OR43549-250MG
APOSOR43549-1GEA 252 EUR
APOSOR43549-1G APOSOR43549-250MG
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈BrN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11109355
Núm. CAS: 1092351-47-7