5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-1-methyl-1H-indazol-5-amine
OR43550-1G OR43550-250MG
APOSOR43550-1GEA 27.7 EUR
APOSOR43550-1G APOSOR43550-250MG
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈BrN₃
MW: 226,0700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11100026
Núm. CAS: 1092351-49-9