6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43554-1G OR43554-500MG
APOSOR43554-1GEA 302 EUR
APOSOR43554-1G APOSOR43554-500MG
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Formula: C₁₂H₁₅N₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10699171
Núm. CAS: 1053655-59-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III