5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1,7-dimethylindazole
OR43557-1G OR43557-250MG
APOSOR43557-1GEA 92.8 EUR
APOSOR43557-1G APOSOR43557-250MG
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Formula: C₉H₉BrN₂
MW: 225,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11226595
Núm. CAS: 1092352-34-5