6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43559-1G OR43559-250MG
APOSOR43559-1GEA 29 EUR
APOSOR43559-1G APOSOR43559-250MG
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09870048
Núm. CAS: 590417-95-1