α-2-Dibromotolueno 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 2-Bromobencilo bromuro

OR4356-1KG OR4356-250G OR4356-50G
APOSOR4356-1KGEA 348 EUR
APOSOR4356-1KG APOSOR4356-250G APOSOR4356-50G
α-2-Dibromotolueno 98%
α-2-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
Pto. Ebullición: 129 °C/19mmHg
Pto. de fusión: 29…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000173
Núm. CAS: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR