7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Bromo-1-methylindazole
OR43560-250MG
APOSOR43560-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR43560-250MG
7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878570
Núm. CAS: 1000576-59-9