7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43561-1G OR43561-500MG
APOSOR43561-1GEA 78.3 EUR
APOSOR43561-1G APOSOR43561-500MG
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09870049
Núm. CAS: 701910-14-7