5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43562-500MG OR43562-5G OR43562-25G
APOSOR43562-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR43562-500MG APOSOR43562-5G APOSOR43562-25G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663982
Núm. CAS: 875781-17-2