1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Boc-4-Bromo-1H-indazole, 4-Bromo-1H-indazole, N1-BOC protected
OR43563-1G
APOSOR43563-1GEA 55.1 EUR
APOSOR43563-1G
1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
1-Boc-4-bromo-1H-indazole
Formula: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
MW: 297,1500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110271
Núm. CAS: 926922-37-4