6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 6-bromo-1H-indazole-1-carboxylate, 6-Bromo-1H-indazole, N1-BOC protected
OR43564-1G OR43564-5G OR43564-250MG
APOSOR43564-1GEA 43.5 EUR
APOSOR43564-1G APOSOR43564-5G APOSOR43564-250MG
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
MW: 297.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06739133
Núm. CAS: 877264-77-2