6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43569-1G OR43569-5G OR43569-10G
APOSOR43569-1GEA 23.2 EUR
APOSOR43569-1G APOSOR43569-5G APOSOR43569-10G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878569
Núm. CAS: 590417-94-0