3-Cloro-4-hidroxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4357-100G OR4357-10G OR4357-25G
APOSOR4357-100GEA 108 EUR
APOSOR4357-100G APOSOR4357-10G APOSOR4357-25G
3-Cloro-4-hidroxibenzaldehído 98%
3-Cloro-4-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₅ClO₂
Pto. Ebullición: 150 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 133…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016981
Núm. CAS: 2420-16-8