Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43572-1G OR43572-5G
APOSOR43572-1GEA 85.7 EUR
APOSOR43572-1G APOSOR43572-5G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate 98%
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12026020
Núm. CAS: 88047-55-6