3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43573-1G OR43573-10G
APOSOR43573-1GEA 21.9 EUR
APOSOR43573-1G APOSOR43573-10G
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C10H17BN2O2
Pto. de fusión: 129…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690235
Núm. CAS: 936250-20-3