1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43581-1G OR43581-5G OR43581-10G
APOSOR43581-1GEA 21.9 EUR
APOSOR43581-1G APOSOR43581-5G APOSOR43581-10G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formula: C₄H₇BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09414709
Núm. CAS: 847818-55-7