4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR43583-5G OR43583-10G
APOSOR43583-5GEA 58.2 EUR
APOSOR43583-5G APOSOR43583-10G
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆N₂O₆
Pto. de fusión: 158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007175
Núm. CAS: 16533-71-4