Ácido 2,4,5-triclorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43584-1G OR43584-25G OR43584-5G
APOSOR43584-1GEA 21.9 EUR
APOSOR43584-1G APOSOR43584-25G APOSOR43584-5G
Ácido 2,4,5-triclorobenzoico
Ácido 2,4,5-triclorobenzoico
Formula: C₇H₃Cl₃O₂
Pto. de fusión: 159…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01662044
Núm. CAS: 50-82-8