1-Boc-2-piperidona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Boc-2-Piperidone, 1-N-Boc-2-piperidone
OR43590-100G
OR43590-25G
APOSOR43590-100GEA
219
EUR
APOSOR43590-100G
APOSOR43590-25G
1-Boc-2-piperidona
1-Boc-2-piperidona
Formula:
C₁₀H₁₇NO₃ Pto. de fusión: 34…37 °C Pto. de inflamación: 110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179046 Núm. CAS: 85908-96-9 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |