2-Cloro-6-metoxinicotinato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-chloro-6-methoxynicatinate, Methyl 2-chloro-6-methoxynicotinate
OR43596-5G
APOSOR43596-5GEA 143 EUR
APOSOR43596-5G
2-Cloro-6-metoxinicotinato de metilo 97%
2-Cloro-6-metoxinicotinato de metilo
Formula: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,61 g/mol
Pto. de fusión: 67…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275100
Núm. CAS: 95652-77-0