5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-6-chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine
OR43598-1G OR43598-500MG OR43598-100MG
APOSOR43598-1GEA 255 EUR
APOSOR43598-1G APOSOR43598-500MG APOSOR43598-100MG
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
5-Bromo-6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Formula: C₅H₄BrClN₂O
MW: 223,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11840977
Núm. CAS: 105806-11-9