4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43619-10G OR43619-1G OR43619-5G
APOSOR43619-10GEA 1410 EUR
APOSOR43619-10G APOSOR43619-1G APOSOR43619-5G
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one 97%
4-Amino-6-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formula: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Pto. de fusión: 257…261 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00183934
Núm. CAS: 13925-21-8