4-Bromo-2,6-dicloropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43622-1G OR43622-5G OR43622-10G
APOSOR43622-1GEA 50.9 EUR
APOSOR43622-1G APOSOR43622-5G APOSOR43622-10G
4-Bromo-2,6-dicloropiridina 97%
4-Bromo-2,6-dicloropiridina
Formula: C₅H₂BrCl₂N
Pto. de fusión: 95…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848646
Núm. CAS: 98027-80-6