(R)-(+)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-BINAP, (R)-BINAP, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
OR43631-1G OR43631-5G
APOSOR43631-1GEA 21.9 EUR
APOSOR43631-1G APOSOR43631-5G
(R)-(+)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo 97%
(R)-(+)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
Formula: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,69 g/mol
Pto. de fusión: 239…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010805
Núm. CAS: 76189-55-4