Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43635-500G
APOSOR43635-500GEA 87 EUR
APOSOR43635-500G
Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano 98%
Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 145…148 °C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005359
Núm. CAS: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III