Ácido m-tolilacético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (3-metilfenil)acético
OR4364-10G OR4364-50G
APOSOR4364-10GEA 84.1 EUR
APOSOR4364-10G APOSOR4364-50G
Ácido m-tolilacético 98%
Ácido m-tolilacético
Formula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Pto. de fusión: 62…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004340
Núm. CAS: 621-36-3
EINECS: 210-683-9