4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
OR43645-25G OR43645-100G
APOSOR43645-25GEA 58 EUR
APOSOR43645-25G APOSOR43645-100G
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 95%
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formula: C₄H₈ClN₃
MW: 133.5794 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07626616
Núm. CAS: 127107-23-7