Ácido p-tolilacético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4365-100G OR4365-25G
APOSOR4365-100GEA 94.4 EUR
APOSOR4365-100G APOSOR4365-25G
Ácido p-tolilacético 98%
Ácido p-tolilacético
Formula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Pto. Ebullición: 265…267 °C
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004353
Núm. CAS: 622-47-9
EINECS: 210-738-7