N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43654-100G OR43654-25G OR43654-500G
APOSOR43654-100GEA 97.3 EUR
APOSOR43654-100G APOSOR43654-25G APOSOR43654-500G
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 90%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Formula: C₁₃H₂₃NOSi
Pto. Ebullición: 76 °C/0,33mmHg
Densidad: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674005
Núm. CAS: 93102-05-7