6-Bromobenzo[d]oxazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43655-5G
APOSOR43655-5GEA 150 EUR
APOSOR43655-5G
6-Bromobenzo[d]oxazole 98%
6-Bromobenzo[d]oxazole
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198,0168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092891
Núm. CAS: 375369-14-5