4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,6-Dichloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR43659-1G OR43659-5G
APOSOR43659-1GEA 56.7 EUR
APOSOR43659-1G APOSOR43659-5G
4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
4,6-Dichloro-7-azaindole
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09880157
Núm. CAS: 5912-18-5