3-Bromo-o-toluonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43660-25G
APOSOR43660-25GEA 122 EUR
APOSOR43660-25G
3-Bromo-o-toluonitrilo 98%
3-Bromo-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Pto. de fusión: 44…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025665
Núm. CAS: 52780-15-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III