tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Aminofuran, N-BOC protected
OR43662-5G
APOSOR43662-5GEA 95.7 EUR
APOSOR43662-5G
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate
Formula: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,2044 g/mol
Pto. de fusión: 135…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839085
Núm. CAS: 56267-48-2