3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR43664-1G OR43664-5G
APOSOR43664-1GEA 116 EUR
APOSOR43664-1G APOSOR43664-5G
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene 97%
3-(Bromomethyl)-2-chlorothiophene
Formula: C5H4BrClS
Pto. Ebullición: 88 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06411087
Núm. CAS: 40032-81-3
UN: 3265
ADR: 8,III