Ácido (±)-4-bromomandelico 96+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR43666-100G OR43666-25G OR43666-5G
APOSOR43666-100GEA 134 EUR
APOSOR43666-100G APOSOR43666-25G APOSOR43666-5G
Ácido (±)-4-bromomandelico 96+%
Ácido (±)-4-bromomandelico
Formula: C₈H₇BrO₃
Pto. de fusión: 115…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004232
Núm. CAS: 6940-50-7