4-(Dimetilamino)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: DMABA, 4-(N,N-Dimetilamino)benzaldehído
OR43669-100G
APOSOR43669-100GEA 31.9 EUR
APOSOR43669-100G
4-(Dimetilamino)benzaldehído 98%
4-(Dimetilamino)benzaldehído
Formula: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149,19 g/mol
Pto. Ebullición: 176…177 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 72…75 °C
Pto. de inflamación: 164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003381
Núm. CAS: 100-10-7