Ácido 3-nitrobenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4367-1KG OR4367-500G OR4367-5KG
APOSOR4367-1KGEA 33.5 EUR
APOSOR4367-1KG APOSOR4367-500G APOSOR4367-5KG
Ácido 3-nitrobenzoico 99%
Ácido 3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. de fusión: 139…143 °C
Densidad: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007251
Núm. CAS: 121-92-6
EINECS: 204-508-5