2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR43686-1G OR43686-250MG
APOSOR43686-1GEA 190 EUR
APOSOR43686-1G APOSOR43686-250MG
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formula: C₉H₁₁N₃O₂
MW: 193.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09054869
Núm. CAS: 253315-06-9