4-Benciloxifenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Monobenzona
OR4376-500G
APOSOR4376-500GEA 194 EUR
APOSOR4376-500G
4-Benciloxifenol 98%
4-Benciloxifenol
Formula: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Pto. de fusión: 118…122 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002333
Núm. CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3