4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4380-250MG OR4380-5G
APOSOR4380-250MGEA 36.4 EUR
APOSOR4380-250MG APOSOR4380-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine
Formula: C₁₀H₁₀N₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02691928
Núm. CAS: 25021-49-2