1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4383-25G OR4383-5G OR4383-100G
APOSOR4383-25GEA 94.4 EUR
APOSOR4383-25G APOSOR4383-5G APOSOR4383-100G
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 99%
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272569
Núm. CAS: 50890-83-0