5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4384-1G OR4384-250MG OR4384-5G
APOSOR4384-1GEA 87 EUR
APOSOR4384-1G APOSOR4384-250MG APOSOR4384-5G
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C8H6N2O2S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03030176
Núm. CAS: 182415-24-3