5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4386-1G
APOSOR4386-1GEA 53.8 EUR
APOSOR4386-1G
5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid 97%
5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid
Formula: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17 g/mol
Pto. de fusión: 150…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407385
Núm. CAS: 852180-39-3
UN: 3261
ADR: 8,III