Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4393-1G OR4393-250MG
APOSOR4393-1GEA 40.6 EUR
APOSOR4393-1G APOSOR4393-250MG
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, grado técnico
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride
Formula: C5H5Cl2NO2S
Pto. de fusión: 144…145 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04035552
Núm. CAS: 42899-76-3
UN: 3261
ADR: 8,II