3,4,5-Trimetoxibenzohidrazida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4,5-Trimethoxybenzoic hydrazide, 3,4,5-Trimethoxybenzene-1-carbohydrazide, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid hydrazide, 3,4,5-Trimethoxybenzohydrazide
OR4394-25G
APOSOR4394-25GEA 97.3 EUR
APOSOR4394-25G
3,4,5-Trimetoxibenzohidrazida 98%
3,4,5-Trimetoxibenzohidrazida
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₄
MW: 226,23 g/mol
Pto. de fusión: 169…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014758
Núm. CAS: 3291-03-0
EINECS: 221-954-6